Learn More
Tricin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497696
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11497696 25 g 25 Gramm
11407706 100 g 100 Gramm
11417706 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497696 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14695.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5704-04-1 | C6H13NO5 | 179.17 g/mol
Good's buffers Tricine is used as an electrophoresis buffer and involved in the separation of low molecular weight proteins and peptides. It operates in the pH range between 7.4 and 8.8. It acts as an effective scavenger of hydroxyl radicals during the study of radiation-induced membrane damage. It is also used in resuspension of cell pellets.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Der Allzweck-Puffer Tricin wird als Elektrophoresepuffer verwendet und ist an der Trennung von Proteinen und Peptiden mit niedrigem Molekulargewicht beteiligt. Es wirkt im pH-Bereich zwischen 7.4 und 8.8. Es dient als effektiver Fänger von Hydroxylradikalen während der Untersuchung von strahleninduzierten Membranschäden. Es wird auch bei der Resuspension von Zellpellets verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
pH-Bereich: 7.8 – 8.8Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4-1-5704
Summenformel C6H13NO5
Molekulargewicht (g/mol) 179.17
MDL-Nummer MFCD00004277
InChI-Schlüssel SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-(Trishydroxymethylmethyl)glycine
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
IUPAC-Name 2-[[1,3-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]-Essigsäure
SMILES C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tricine
Schmelzpunkt ∼183°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 1937804
Merck Index 14,9651
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 179.17
Reinheit (%) ≥98%