Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tricin, 98 %, für die Biochemie
Artikelnummer. 10615052 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10615052 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10771641 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10498150 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10348603 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10615052 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 172640250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5704-04-1 | C6H13NO5 | 179.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4-1-5704
Summenformel C6H13NO5
Molekulargewicht (g/mol) 179.17
MDL-Nummer MFCD00004277
InChI-Schlüssel SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]glycine, N-(2-Hydroxy-1, 1-bis(hydroxymethyl)ethyl)glycine
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
IUPAC-Name 2-[[1,3-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]-Essigsäure
SMILES C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Spezifikation
Extinktion 0.05 max. at 250nm
Chemischer Name oder Material Tricine
Extinktionsbedingungen (5% aq. soln.) (1 cm cell)
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 180.0°C to 184.0°C
Farbe Weiß
pH 4.8 to 5.4 (0.5M aq. soln. at 20°C)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 1% max. (120°C)
Strukturformel (HOCH2)3CNHCH2CO2H
Verpackung Kunststoffflasche
Merck Index 15, 9816
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich.
Formelmasse 179.17
Reinheit (%) 98%
Güte Biochemie