Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tricin, 0.5 M-Pufferlösung, pH 8.0
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tricine buffer soln. |
| Farbe | Farblos |
| Konzentration | 0.5 M |
| pH | 8.0 |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |
| Menge | 250 mL |