Learn More
Karl Hecht Borosilicate glass funnel 4 cm
Marke:  Karl Hecht 44000012
Borosilicate glass funnel 4 cm
Artikelnummer. 10545392
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.20 CHF
    3.87 CHF / 1 Stück
    Sparen 0.33 CHF
    7% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-01-2026