Learn More
Trichlormethylchlorformiat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Trichloromethyl Chloroformate |
| CAS | 503-38-8 |
| Summenformel | C2Cl4O2 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | Carbonochloridic Acid Trichloromethyl Ester, Chloroformic Acid Trichloromethyl Ester, Trichloromethanol Chloroformate, Diphosgen, Diphosgene, Trichloromethyl Chlorocarbonate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2Cl4O2/c3-1(7)8-2(4,5)6 |
| SMILES | ClC(=O)OC(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC-Name | Trichlormethyl-Carbonochloridat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 197.83 |
| Formelmasse | 195.8652 |