Learn More
Trichloroethylene, ACS, 99.5% min, stab., Thermo Scientific™
46.85 CHF - 240.00 CHF
Chemische Identifikatoren
| CAS | 79-01-6 |
|---|---|
| Summenformel | C2HCl3 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 131.38 |
| MDL-Nummer | MFCD00000838 |
| InChI-Schlüssel | XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | trichloroethylene, trichloroethene, ethene, trichloro, trilene, trichlorethylene, ethinyl trichloride, ethylene trichloride, acetylene trichloride, chlorilen, narcogen |
| PubChem CID | 6575 |
| ChEBI | CHEBI:16602 |
| IUPAC-Name | 1,1,2-trichloroethene |
| SMILES | C(=C(Cl)Cl)Cl |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
11440500
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
019401.AP |
500mL |
46.85 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
11333577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
019401.K2 |
1L |
66.10 CHF
1 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
11313577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
019401.M1 |
4 x 1L |
240.00 CHF
4 Liter |
Verfügbar ab: 17-08-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische Identifikatoren
| C2HCl3 | |
| MFCD00000838 | |
| trichloroethylene, trichloroethene, ethene, trichloro, trilene, trichlorethylene, ethinyl trichloride, ethylene trichloride, acetylene trichloride, chlorilen, narcogen | |
| CHEBI:16602 | |
| C(=C(Cl)Cl)Cl |
Spezifikation
| Trichloroethylene | |
| 79-01-6 | |
| 87°C | |
| 9.5% min. | |
| 1.476 | |
| UN1710 | |
| 14,9639 | |
| Miscible with ether,alcohol,chloroformMiscible with ether,ethanol and chloroform; Very slightly miscible with water. | |
| C(=C(Cl)Cl)Cl | |
| 131.38 | |
| CHEBI:16602 | |
| ≤99.5% |
| For ACS analysis | |
| 1.46 | |
| None | |
| C2HCl3 | |
| MFCD00000838 | |
| 1736782 | |
| trichloroethylene, trichloroethene, ethene, trichloro, trilene, trichlorethylene, ethinyl trichloride, ethylene trichloride, acetylene trichloride, chlorilen, narcogen | |
| XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N | |
| 1,1,2-trichloroethene | |
| 6575 | |
| 131.39 | |
| ACS |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H350-H341-H315-H319-H336
P201-P202-P260-P264b-P271-P272-P280-P281-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P333+P313-P362-P501c
H315-H317-H319-H336-H341-H350-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TRICHLOROETHYLENE
missing translation for 'einecsNumber' : 201-167-4
missing translation for 'rtecsNumber' : KX4550000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures