Learn More
Trichlorethen 1000 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310604
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
10 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30310604 1 mL
30310728 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30310604 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREYA17739300ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1 mL
Konzentration 1000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Lösungsmittel oder Matrix Methanol