Learn More
Alfa Aesar™ Trichloroacrylic acid, 98%
Artikelnummer. 11443920
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11443920 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11443920 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. A12299.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trichloroacrylic acid
CAS 2257-35-4
Schmelzpunkt 72°C to 74°C
Summenformel C3HCl3O2
MDL-Nummer MFCD00015455
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1754536
Synonym trichloroacrylic acid, 2,3,3-trichloroacrylic acid, trichloroprop-2-enoic acid, perchlorovinylic acid, trichlor-acrylsaure, 2-propenoic acid, 2,3,3-trichloro, acmc-1cs6k
InChI-Schlüssel WMUBNWIGNSIRDH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=C(Cl)Cl)(C(=O)O)Cl
IUPAC-Name 2,3,3-trichloroprop-2-enoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 175.389
PubChem CID 16742
Formelmasse 175.4
Reinheit (%) 98%