Learn More
Trichloracetylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460257
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11460257 250 g 250 Gramm
11450257 50 g 50 Gramm
11440257 1000 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460257 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21675.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 76-02-8 | C2Cl4O | 181.821 g/mol
Trichloroacetyl chloride is used in the preparation of dihydro-1H-benzindoles. It is also used in the synthesis of 3-alkylbenzoxazolones It is used in the manufacture of pharmaceuticals and plant protection compounds. It is used for manufacturing the esters and anhydrides of trichloroacetic acid. It is used in the manufacture of pharmaceuticals and organic synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trichloracetylchlorid wird bei der Herstellung von Dihydro-1H-Benzindolen verwendet. Wird auch bei der Synthese von 3-Alkylbenzoxazolonen verwendet Wird bei der Herstellung von Pharmazeutika und Pflanzenschutzmitteln verwendet. Wird zur Herstellung von Estern und Anhydriden von Trichloressigsäure verwendet. Wird bei der Herstellung von Pharmazeutika und organischen Synthese-Zwischenprodukten verwendet.
Löslichkeit
Reagiert heftig mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Fern von Oxidationsmitteln, Basen, Alkoholen, Aminen und Wasser/Feuchtigkeit aufbewahren. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76-02-8
Summenformel C2Cl4O
Molekulargewicht (g/mol) 181.821
MDL-Nummer MFCD00000792
InChI-Schlüssel PVFOMCVHYWHZJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetyl chloride, superpalite, acetyl chloride, trichloro, trichloroacetochloride, trichloroacetic acid chloride, ccl3cocl, trichloroacetylchloride, unii-9sn86t76y6, ccris 6764, acetyl chloride, 2,2,2-trichloro
PubChem CID 6420
IUPAC-Name 2,2,2-Trichloracetylchlorid
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trichloroacetyl chloride
Schmelzpunkt -146°C
Dichte 1.629
Siedepunkt 114°C to 116°C
Brechungsindex 1.47
Menge 250 g
UN-Nummer UN2442
Beilstein 774120
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts violently with water.
Formelmasse 181.83
Reinheit (%) 99%