Learn More
Trichloracetonitril, 98%
Artikelnummer. 11681419 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11681419 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
10604812 5 g Glasflasche 5 Gramm
10437530 100 g Glasflasche 100 Gramm
10274710 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11681419 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 139370025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS : 545-06-2 | C₂Cl₃N | 144,39 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 545-06-2
Summenformel C2Cl3N
Molekulargewicht (g/mol) 144.39
InChI-Schlüssel DRUIESSIVFYOMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetonitrile, acetonitrile, trichloro, tritox, cyanotrichloromethane, trichloromethyl cyanide, trichloroethanenitrile, trichlouracetonitril, trichlor-acetonitrile, trichloromethylnitrile, nitrile trichloracetique
PubChem CID 11011
ChEBI CHEBI:82541
IUPAC-Name 2,2,2-Trichloroacetonitril
SMILES C(#N)C(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trichloroacetonitrile
Schmelzpunkt -42.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.4400g/mL
Siedepunkt 83.0°C to 84.0°C
Flammpunkt 195°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CCl3CN
Brechungsindex 1.4400 to 1.4420
Menge 2.5 kg
Beilstein 02,212
Fieser 01,1194; 05,686; 06,604; 07,381; 12,526; 13,32
Merck Index 15,9793
Relative Dichte 1.44
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone,dimethyl sulfoxide,ethanol
Formelmasse 144.39
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke