Learn More
Trichloracetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453214
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11453214 50 g 50 Gramm
11463214 250 g 250 Gramm
11443214 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453214 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10565.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.26 CHF
    45.65 CHF / 50 Gramm
    Sparen 5.61 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 545-06-2 | C2Cl3N | 144.379 g/mol
Trichloroacetonitrile is involved as a reagent in Overman rearrangement, which is used to prepare alylic amines from allylic alcohols. It is also used to prepare bistrichloroacetimidates from diols leading to dihyrooxazines through acid catalyzed cyclization. Further, it is utilized in the synthesis of trichloroacetimidates by 1,8-Diazobicyclo[5.4.0]undec-7-ene (DBU) catalyzed addition of allylic alcohols. It finds application in the study of the methoxy methyl (MOM) catalyzed aza-Claisen rearrangement.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trichloracetonitril ist als Reagenz an der Overman-Umlagerung beteiligt, mit der aus Allylalkoholen Allylamine hergestellt werden. Es wird auch zur Herstellung von Bistrichloracetimidaten aus Diolen verwendet, die durch säurekatalysierte Zyklisierung zu Dihyrooxazinen führen. Darüber hinaus wird es bei der Synthese von Trichloroacetimidat durch 1,8-Diazobicyclo[5.4.0]undec-7-en (DBU) katalysierte Zugabe von Allylalkoholen verwendet. Es findet Anwendung in der Studie der methoxy-methyl (MOM) katalysierten aza-Claisen Umlagerung.
Löslichkeit
Mischbar mit den meisten organischen Lösungsmitteln. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Basen, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 545-06-2
Summenformel C2Cl3N
Molekulargewicht (g/mol) 144.379
MDL-Nummer MFCD00001842
InChI-Schlüssel DRUIESSIVFYOMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetonitrile, acetonitrile, trichloro, tritox, cyanotrichloromethane, trichloromethyl cyanide, trichloroethanenitrile, trichlouracetonitril, trichlor-acetonitrile, trichloromethylnitrile, nitrile trichloracetique
PubChem CID 11011
ChEBI CHEBI:82541
IUPAC-Name 2,2,2-Trichloroacetonitril
SMILES C(#N)C(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trichloroacetonitrile
Schmelzpunkt -44°C
Dichte 1.44
Siedepunkt 85°C to 86°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel Cl3CCN
Brechungsindex 1.441
Menge 50 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 605572
Merck Index 14,9628
Löslichkeitsinformationen Miscible with most organic solvents. Immiscible with water.
Formelmasse 144.39
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trichloroacetonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Trichloroacetonitrile