Learn More
Trichloressigsäureanhydrid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12695017 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12695017 25 g 25 Gramm
12605027 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12695017 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 446090250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4124-31-6 | C4Cl6O3 | 308.76 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4124-31-6
Summenformel C4Cl6O3
Molekulargewicht (g/mol) 308.76
InChI-Schlüssel MEFKFJOEVLUFAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetic anhydride, acetic acid, trichloro-, anhydride, acetic acid, 2,2,2-trichloro-, 1,1'-anhydride, acmc-1aliy, perchloroacetic anhydride, bis trichloroacetic anhydride, trichloroacetic acid anhydride, 2,2,2-trichloroacetic anhydride, trichloroacetyl 2,2,2-trichloroacetate
PubChem CID 20079
IUPAC-Name (2,2,2-Trichloracetyl)-2,2,2-trichloracetat
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material Trichloroacetic anhydride
Dichte 1.6900g/mL
Siedepunkt 139°C to 141°C (60.0 mmHg)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [CCl3C(=O)]2O
Menge 25 g
Relative Dichte 1.69
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 308.76
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Product Identifier
  • Trichloroacetic anhydride
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.