Learn More
Trichloressigsäure, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11497912 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11497912 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11497912 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215259290
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird in der Mikroskopie als Entkalkungsmittel und Fixiermittel verwendet. Trichloressigsäure, MP Biomedicals wird bei der Proteinfällung eingesetzt und wurde zur Bestimmung der Proteinkonzentration durch quantitative Fällung verwendet. Ein Protokoll zur Präzipitation von Nukleinsäuren c
Spezifikation
CAS 76-03-9
Summenformel C2HCl3O2
Synonym trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser; sehr löslich in Ethanol oder Ether. Zersetzt durch Erhitzen mit ätzenden Alkalien zu Chloroform und Alkalikarbonat.
InChI-Schlüssel YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
IUPAC-Name 2,2,2-Trichloressigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 163.378
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
Formelmasse 163.4
Reinheit (%) ≥ 99,0%
Güte ACS
Menge 500 g
Physikalische Form Pulver