Learn More
Trichloressigsäure, reinst, SLR, Fisher Chemical
Marke:  Fisher Chemical T/2950/50
Additional Details : CAS : 76-03-9 Gewicht : 0.25000kg Transport : UN number : 1839 Chem class : 8 Pack group : II
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10050450
  • 60.00 CHF / 250 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 5
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Trichloroacetic Acid, Extra Pure, SLR
Spezifikation
Spezifikation
76-03-9
4177
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
2,2,2-Trichloressigsäure
6421
163.39g/mol
Kunststoffpulverbehälter
52°C
Weiß
250g
C2HCl3O2
trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloracetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
163.378
CHEBI:30956
Fest
1.2mbar at 50°C, 0.08mbar @25C
1.2
196°C
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Trichloroacetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation