Learn More
Trichloressigsäure, 99+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11964921 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100g
500g
2,5kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11964921 2,5kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
10391351 100g Glasflasche 100 Gramm
10065880 500g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11964921 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 421450025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 76-03-9 | C2HCl3O2 | 163.378 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76-03-9
Summenformel C2HCl3O2
Molekulargewicht (g/mol) 163.378
MDL-Nummer MFCD00004177
InChI-Schlüssel YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
IUPAC-Name 2,2,2-Trichloressigsäure
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trichloroacetic acid
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 52,0°bis 58,0 °C
Siedepunkt 196,0 °C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel CCl3CO2H
UN-Nummer 1839
Beilstein 02, 206
Fieser 01,1194; 02,425; 04,520; 15,168
Merck Index 15, 9792
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:120 g/100 ml (20 °C).Andere Löslichkeiten: Löslich in Alkohol und Äther, Tetrachlorkohlenstoff
Formelmasse 163.39
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS-Reagenz
Dichte 1,6200g/mL
Menge 2,5kg
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Anhaftende Kristalle
Glührückstand Max. 0,03%
Relative Dichte 1,62
Dampfdruck Dampfdruck:1,2 mbar bei 50 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trichloroacetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Trichloroacetic acid