Learn More
Tributyrin, 98,4%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11413511 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11413511 250 mL
11403511 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413511 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210311183
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
Summenformel C15H26O6
InChI-Schlüssel UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tributyrin
Farbe Farblos
Dichte 1.032 g/mL
Menge 250 mL
Synonym 2-aminoisobutyric acid, 2-methylalanine, alanine, 2-methyl, alpha-aminoisobutyric acid, 2-amino-2-methylpropionic acid, h-aib-oh, alpha-methylalanine, alpha-aminoisobutanoic acid, a-aminoisobutyric acid, 2-amino isobutyric acid
IUPAC-Name 1,3-Bis(butanoyloxy)propan-2-ylbutanoat
Molekulargewicht (g/mol) 302.37
PubChem CID 6119
ChEBI CHEBI:27971
Formelmasse 302.36
Physikalische Form Flüssig