Learn More
Tributylamin, TRC
Artikelnummer. 30449855
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30449855 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30449855 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT77322510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tributylamine
CAS 102-82-9
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C12 H27 N
Menge 10 g
Synonym 1-Butanamine','N,N-dibutyl- (9CI','ACI), N,N-Dibutyl-1-butanamine (ACI), Tributylamine (7CI','8CI), Tri-n-butylamine, Tris-n-butylamine
InChI-Formel InChI=1S/C12H27N/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
SMILES CCCCN(CCCC)CCCC
IUPAC-Name N,N-Dibutylbutan-1-amin
Molekulargewicht (g/mol) 185.35
Formelmasse 185.2143
Reinheit (%) >95