Learn More
Tributylcitrat, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10168230 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10168230 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
10023823 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10168230 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 421440010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 77-94-1 | C18H32O7 | 360.45 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-94-1
Summenformel C18H32O7
Molekulargewicht (g/mol) 360.45
MDL-Nummer MFCD00027217
InChI-Schlüssel ZFOZVQLOBQUTQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyl citrate, butyl citrate, tri-n-butyl citrate, n-butyl citrate, citroflex 4, citric acid, tributyl ester, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, tributyl ester, butyl citrate van, unii-827d5b1b6s, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid, tributyl ester
PubChem CID 6507
IUPAC-Name Tributyl-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat
SMILES CCCCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCCCC)C(=O)OCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tributyl citrate
Azidität 0.02% max. (as citric acid)
Schmelzpunkt -20°C
Dichte 1.0420g/mL
Siedepunkt 325°C
Flammpunkt 157°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOCCOO(CH2)3CH3(CH2COO(CH2)3CH3)2
Brechungsindex 1.4430 to 1.446
Menge 1 kg
Merck Index 15, 1565
Relative Dichte 1.042
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with most organic liquids,soluble in ethanol and ether
Viskosität 31.9 mPa.s (25°C)
Formelmasse 360.45
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit