Learn More
Tributylborat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10347260 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10347260 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10387210 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
11945161 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10347260 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 177195000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 688-74-4 | C12H27BO3 | 230.155 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 688-74-4
InChI-Schlüssel LGQXXHMEBUOXRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl borate, tri-n-butyl borate, tributoxyborane, butyl borate, tributoxyboron, boron tributoxide, borester 2, tri-n-butoxyborane, tris butoxy borane, borane, tributoxy
PubChem CID 12712
IUPAC-Name Tributylborat
SMILES B(OCCCC)(OCCCC)OCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tributyl borate
Schmelzpunkt -70.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8530g/mL
Siedepunkt 230.0°C to 235.0°C
Flammpunkt 93°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C12H27BO3
Strukturformel (CH3CH2CH2CH2O)3B
Brechungsindex 1.4080 to 1.4100
Menge 500 mL
Beilstein 01,II,398
Fieser 13,326
Relative Dichte 0.853
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: miscible with most common organic liquids
Molekulargewicht (g/mol) 230.15
Formelmasse 230.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit