Learn More
Tributyl[6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyrid-2-yl]stannan, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | tributyl[6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyrid-2-yl]stannane |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 468.25 |
Reinheit (%) | 90% |