Learn More
Tributyl-(4-fluorphenyl)stannan, 95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Tributyl(4-fluorophenyl)stannane |
| CAS | 17151-47-2 |
| CAS Min. % | 95.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Summenformel | C18H31FSn |
| MDL-Nummer | MFCD01313817 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | tributyl 4-fluorophenyl stannane, tributyl-4-fluorophenyl stannane, 4-fluoro-tri-n-butylstannyl benzene, 4-fluorophenyltributyltin, 4-fluorophenyl tributylstannane, 4-fluorophenyl-tri-n-butylstannane, 4-tri-n-butylstannyl fluorobenzene, 4-fluoro-tributylstannyl-benzene, stannane, tributyl 4-fluorophenyl, tri-n-butyl-4-fluorophenyl stannane |
| InChI-Schlüssel | FLPKMHDTSOPPOJ-UHFFFAOYSA-N |
| Show More |