Learn More
Tributyl(1-ethoxyvinyl)tin, 95 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 377710010
Additional Details : CAS : 97674-02-7 Gewicht : 0.05100kg Transport : UN number : 2788 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge | 1g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
97674-02-7 | |
361.16 | |
HGXJOXHYPGNVNK-UHFFFAOYSA-N | |
619414 | |
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C(=C)OCC |
C16H34OSn | |
MFCD00010240 | |
tributyl 1-ethoxyvinyl stannane, tributyl 1-ethoxyvinyl tin, tributyl 1-ethoxyethenyl stannane, 1-ethoxyvinyltributyltin, 1-ethoxyvinyl tributyltin, 1-ethoxyvinyltri-n-butyltin, 1-ethoxyvinyl tributylstannane, 1-ethoxyethenyl tributylstannane, tributyl-1-ethoxyvinyl tin, stannane, tributyl 1-ethoxyethenyl | |
Tributyl(1ethoxyethenyl)stannan |
Spezifikation
Tributyl(1-ethoxyvinyl)tin | |
113°C | |
Glasflasche | |
1.069 | |
Farblos | |
97674-02-7 | |
C16H34OSn | |
MFCD00010240 | |
Solubility in water: insoluble | |
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C(=C)OCC | |
361.16 | |
361.16 | |
95% |
1.0690g/mL | |
Authentic | |
1.4750 to 1.4770 | |
85.0°C to 86.0°C (0.1mmHg) | |
1g | |
94% min. (GC) | |
[CH3(CH2)3]SnC(CH2)OCH2CH3 | |
tributyl 1-ethoxyvinyl stannane, tributyl 1-ethoxyvinyl tin, tributyl 1-ethoxyethenyl stannane, 1-ethoxyvinyltributyltin, 1-ethoxyvinyl tributyltin, 1-ethoxyvinyltri-n-butyltin, 1-ethoxyvinyl tributylstannane, 1-ethoxyethenyl tributylstannane, tributyl-1-ethoxyvinyl tin, stannane, tributyl 1-ethoxyethenyl | |
HGXJOXHYPGNVNK-UHFFFAOYSA-N | |
Tributyl(1ethoxyethenyl)stannan | |
619414 | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- Tributyl(1-ethoxyvinyl)tin
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H372-Schädigt die Organe.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.