Learn More
Tribufos 100 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309220
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30309220 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30309220 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09010372ME
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tribufos
CAS 78-48-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Tribufos
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C12 H27 O P S3
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Tribufos (DEF)
InChI-Formel InChI=1S/C12H27OPS3/c1-4-7-10-15-14(13,16-11-8-5-2)17-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
SMILES CCCCSP(=O)(SCCCC)SCCCC
IUPAC-Name 1-bis(Butylsulfanyl)Phosphorylsulfanylbutan
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 314.51
Menge 1 mL
Formelmasse 314.0962 g/mol