Learn More
Tribenzyltin Chlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11374869
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11374869
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 071201.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3151-41-5
Summenformel C21H21ClSn
Molekulargewicht (g/mol) 427.559
MDL-Nummer MFCD00014431
InChI-Schlüssel PUFMEHZUXSPPAM-UHFFFAOYSA-M
Synonym tribenzyltin chloride, tribenzylchlorotin, chlorotribenzyltin, stannane, chlorotribenzyl, chlorid tribenzylcinicity, stannane, tribenzylchloro, chlorotribenzylstannane, tribenzylstannium chloride, tin, tribenzyl-, chloride, stannane, chlorotris phenylmethyl
PubChem CID 18470
IUPAC-Name Tribenzyl(chlor)stannan
SMILES C1=CC=C(C=C1)C[Sn](CC2=CC=CC=C2)(CC3=CC=CC=C3)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tribenzyltin chloride
Schmelzpunkt 143°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3146
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 427.54
Physikalische Form Pulver