Learn More
Tribenzylamin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430258
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11430258 25 g 25 Gramm
11440258 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430258 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23797.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 620-40-6 | C21H21N | 287.41 g/mol
Has been used as a base in peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 620-40-6
Summenformel C21H21N
Molekulargewicht (g/mol) 287.41
MDL-Nummer MFCD00004773
InChI-Schlüssel MXHTZQSKTCCMFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym tribenzylamine, benzenemethanamine, n,n-bis phenylmethyl, unii-hz10o1931j, trisbenzylamine, n,n-dibenzyl-1-phenyl-methanamine, pubchem21076, acmc-1atok, dsstox_cid_27031, dsstox_rid_82052
PubChem CID 24321
IUPAC-Name N,N-Dibenzyl-1-Phenylmethanamin
SMILES C(N(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tribenzylamine
Schmelzpunkt 91°C to 94°C
Siedepunkt 230°C (13 mmHg)
Flammpunkt 203°C (397°F)
Geruch Schwach
Menge 25 g
Beilstein 2214682
Formelmasse 287.41
Reinheit (%) ≥99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tribenzylamine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Tribenzylamine