Learn More
Copan Italia™ Zellenverteiler
Der Copan Italia™ Zellenverteiler eignet sich für bakterielle CFU-Plattenzählungen an Wasser-, Milch-, Urin- und anderen flüssigen Proben. Dieses blaue Einweglaborgerät ist T-förmig und steril.
Marke: Copan Italia™ 173CS01
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- 171 mm
- T-Form
- Steril
- Blau
Spezifikation
Ja | |
T | |
Blau | |
Kunststoff |
Steril | |
Zellenverteiler | |
500 Packungen | |
171 mm |