missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Triamterene, TRC

Artikelnummer. 30011945
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011945 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30011945 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7673255G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 396-01-0
Summenformel C12 H11 N7
Molekulargewicht (g/mol) 253.26
Synonym 6-Phenyl-2,4,7-pteridinetriamine, 2,4,7-Triamino-6-phenyl-pteridine, 2,4,7-Triamino-6-phenylpteridine, 6-Phenyl-2,4,7-triaminopteridine, Ademin, Ademine, Diren, Ditak, Diurene, Dyren, Dyrenium, Dytac, Jatropur, NSC 77625, Noridil, Pterofen, Pterophene, SKF 8542, Taturil, Teriam, Teridin, Tri-Span, Triampur, Triamteren, Triamterene, Triamteril, Triamteril complex, Triteren, Urocaudal
IUPAC-Name 6-Phenylpteridin-2,4,7-Triamin
SMILES Nc1nc(N)c2nc(c(N)nc2n1)c3ccccc3

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Triamterene
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H11N7/c13-9-7(6-4-2-1-3-5-6)16-8-10(14)18-12(15)19-11(8)17-9/h1-5H,(H6,13,14,15,17,18,19)
Formelmasse 253.1076
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.