missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Triadimenol 1000 μg/ml in Toluol, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30323774
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30323774 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30323774 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA17620000TO1000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Triadimenol
CAS 55219-65-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Triadimenol
Versandbedingung +20°C
Summenformel C14 H18 Cl N3 O2
Konzentration 1000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Bayfidan, Bayfidan EW, Baytan, Baytan 15, Baytan N, Baytan TF 3479B, KWG 0519, Photon 60GR, Shavit, Spinnaker, Triadimenol, UK 199, Vydine, β-(4-Chlorophenoxy)-α-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol
InChI-Formel InChI=1S/C14H18ClN3O2/c1-14(2,3)12(19)13(18-9-16-8-17-18)20-11-6-4-10(15)5-7-11/h4-9,12-13,19H,1-3H3
SMILES CC(C)(C)C(O)C(Oc1ccc(Cl)cc1)n2cncn2
IUPAC-Name 1-(4-Chlorphenoxy)-3,3-Dimethyl-1-(1,2,4-Triazol-1-yl)butan-2-ol
Solvent or Matrix Toluene
Molekulargewicht (g/mol) 295.76
Menge 1 mL
Formelmasse 295.1088 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.