Learn More
Triacetin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10021490
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
102-76-1
C9H14O6
218.21
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
triacetin, glyceryl triacetate, glycerol triacetate, glycerin triacetate, enzactin, triacetine, triacetylglycerol, fungacetin, glyped, triacetyl glycerine
5541
CHEBI:9661
2,3-Diacetyloxypropylacetat
CC(=O)OCC(COC(=O)C)OC(=O)C
102-76-1
C9H14O6
218.21
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
triacetin, glyceryl triacetate, glycerol triacetate, glycerin triacetate, enzactin, triacetine, triacetylglycerol, fungacetin, glyped, triacetyl glycerine
5541
CHEBI:9661
2,3-Diacetyloxypropylacetat
CC(=O)OCC(COC(=O)C)OC(=O)C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Triacetin
Schmelzpunkt 3.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.1550g/mL
Siedepunkt 258.0°C
Flammpunkt 138°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3CO2CH2)2CH(O2CCH3)
Brechungsindex 1.4290 to 1.4330
Menge 2.5 L
Beilstein 02,147
Merck Index 15,9751
Relative Dichte 1.155
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 64.0g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents,slightly soluble in carbon disulfide
Viskosität 23 mPa.s (20°C)
Formelmasse 218.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig