Learn More
Tri-Natrium-Citrat-Dihydrat, für die Elektrophorese, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
5 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
Tri-Natriumcitrat-Dihydrat, für die Elektrophorese
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | >300°C |
| Farbe | Weiß |
| pH | 8.4 |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 500 g |
| Formelmasse | 294.09g/mol |
| Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |