Learn More
Tri-Natrium-Citrat-Dihydrat, für die Elektrophorese, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 g
5 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Plastikfass
Beschreibung
Tri-Natriumcitrat-Dihydrat, für die Elektrophorese
Spezifikation
Schmelzpunkt | >300°C |
Farbe | Weiß |
pH | 8.4 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 294.09g/mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |