Learn More
Tri-Natrium Citrat-Dihydrat, AR-zertifiziert zur Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., BP, USP, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073516 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10396430
Marke: Fisher Chemical S/3320/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Tri-Natriumcitrat-Dihydrat, AR-zertifiziert für die Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., BP, USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4-3-6132
Summenformel C6H9Na3O9
Molekulargewicht (g/mol) 294.10
MDL-Nummer 150031
InChI-Schlüssel NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonym Trinatriumcitrat-Dihydrat, Natriumzitratdihydrat, Natriumzitratdihydrat, tribasisch, Natriumcitratdihydrat, Natriumzitrathydrat, 1,2,3-Propanetricarboxylsäure, 2-Hydroxy-, Trisodiumsalz, Dihydrat, Zitronensäure-Trinatriumsalz-Dihydrat, Zitronensäure-Dinatriumsalz-Dihydrat, Zitronensäure, Dinatriumsalz, Dihydrat, Trinatrium2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylat-Dihydrat
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
IUPAC-Name Trinatrium;2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylat;Dihydrat
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Schmelzpunkt >300 °C
Farbe Weiß
pH 8,4
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Formelmasse 294.09 mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter