Learn More
Tri-Kalium-Citrat, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10785721 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10785721 500 g Kunststoffpulverbehälter 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10785721 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P/4440/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Schmelzpunkt 180°C
CAS 6100-05-6
Farbe Weiß
pH 7.5 to 9.0
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Summenformel C6H7K3O8
MDL-Nummer 150442
Synonym potassium citrate monohydrate, tripotassium citrate monohydrate, unii-ee90oni6ff, ee90oni6ff, citric acid tripotassium salt, urocit-k, ccris 6543, tri-potassium citrate monohydrate, potassium citrate tribasic monohydrate, citric acid, tripotassium salt, monohydrate
InChI-Schlüssel PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.[K+].[K+].[K+]
IUPAC-Name Trimnatrium;2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat;dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 324.41
PubChem CID 2735208
ChEBI CHEBI:64746
Formelmasse 324.42g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter