Learn More
Kaliumhydrogencarbonat, reinst, SLR-spezifiziertes Reagenz für allgemeine Laborarbeiten, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10724001 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10724001 500 g 500 Gramm
10396380 2.5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10724001 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P/5080/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 298-14-6
Summenformel CHKO3
Molekulargewicht (g/mol) 100.11
MDL-Nummer MFCD00011402
InChI-Schlüssel TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
IUPAC-Name Kalium; Hydrogencarbonat
SMILES [K+].OC([O-])=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 292°C
Farbe Gelb
pH 8.2
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Formelmasse 100.12g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter