Learn More
Tri-Kalzium Citrat, AR-zertifiziert zur Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., BP, USP, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11498762 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
3 kg
Packungsgröße:
3 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498762 3 kg 3 Kilogramm
10428610 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498762 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P/4442/63
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 6100-05-6
Summenformel C6H7K3O8
Molekulargewicht (g/mol) 324.41
MDL-Nummer 150442
InChI-Schlüssel PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
Synonym potassium citrate monohydrate, tripotassium citrate monohydrate, unii-ee90oni6ff, ee90oni6ff, citric acid tripotassium salt, urocit-k, ccris 6543, tri-potassium citrate monohydrate, potassium citrate tribasic monohydrate, citric acid, tripotassium salt, monohydrate
PubChem CID 2735208
ChEBI CHEBI:64746
IUPAC-Name Trimnatrium;2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat;dihydrat
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.[K+].[K+].[K+]
Spezifikation
Schmelzpunkt 180°C
Farbe Weiß
pH 7.5 to 9.0
Physikalische Form Fest
Menge 3 kg
Formelmasse 324.42g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter