Learn More
Tri-o-tolylphosphat, 96%, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 366460250
Additional Details : CAS : 78-30-8 Gewicht : 0.07500kg Transport : UN number : 2574 Chem class : 6.1 Pack group : II
Menge 25g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10015403
  • 52.94 CHF / 25 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Chemische Identifikatoren
78-30-8
368.37
YSMRWXYRXBRSND-UHFFFAOYSA-N
6527
CC1=CC=CC=C1OP(=O)(OC1=CC=CC=C1C)OC1=CC=CC=C1C
C21H21O4P
MFCD00041906
tri-o-cresyl phosphate, tri-o-tolyl phosphate, o-tolyl phosphate, tocp, totp, phosphoric acid, tris 2-methylphenyl ester, o-cresyl phosphate, triorthocresyl phosphate, phosflex 179c, tri-2-tolyl phosphate
tris(2-methylphenyl) phosphate
Spezifikation
Tri-o-tolyl phosphate
225°C
Glasflasche
1.2
Farblos bis hellgelb
25g
78-30-8
C21H21O4P
15, 9941
Solubility in water: 0.01g/100mL (25°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol,soluble in ether
CC1=CC=CC=C1OP(=O)(OC1=CC=CC=C1C)OC1=CC=CC=C1C
368.37
368.36
96%
1.2000g/mL
Authentic
1.5580 to 1.561
410°C
-25°C
96%
95% min. (GC)
MFCD00041906
tri-o-cresyl phosphate, tri-o-tolyl phosphate, o-tolyl phosphate, tocp, totp, phosphoric acid, tris 2-methylphenyl ester, o-cresyl phosphate, triorthocresyl phosphate, phosflex 179c, tri-2-tolyl phosphate
YSMRWXYRXBRSND-UHFFFAOYSA-N
tris(2-methylphenyl) phosphate
6527
Viskose Flüssigkeit
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Tri-o-tolyl phosphate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation