Learn More
Tri-o-tolylphosphat, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2692406
41.20 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
78-30-8
C21H21O4P
368.37
MFCD00041906
YSMRWXYRXBRSND-UHFFFAOYSA-N
tri-o-cresyl phosphate, tri-o-tolyl phosphate, o-tolyl phosphate, tocp, totp, phosphoric acid, tris 2-methylphenyl ester, o-cresyl phosphate, triorthocresyl phosphate, phosflex 179c, tri-2-tolyl phosphate
6527
tris(2-methylphenyl) phosphate
CC1=CC=CC=C1OP(=O)(OC1=CC=CC=C1C)OC1=CC=CC=C1C
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
78-30-8
C21H21O4P
368.37
MFCD00041906
YSMRWXYRXBRSND-UHFFFAOYSA-N
tri-o-cresyl phosphate, tri-o-tolyl phosphate, o-tolyl phosphate, tocp, totp, phosphoric acid, tris 2-methylphenyl ester, o-cresyl phosphate, triorthocresyl phosphate, phosflex 179c, tri-2-tolyl phosphate
6527
tris(2-methylphenyl) phosphate
CC1=CC=CC=C1OP(=O)(OC1=CC=CC=C1C)OC1=CC=CC=C1C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tri-o-tolyl phosphate
Namenshinweis 96%
Schmelzpunkt -25°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2000g/mL
Siedepunkt 410°C
Flammpunkt 225°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5580 to 1.561
Menge 25 g
Merck Index 15, 9941
Relative Dichte 1.2
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.01g/100mL (25°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol,soluble in ether
Formelmasse 368.36
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tri-o-tolyl phosphate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /