Learn More
tri-n-Propyltinchlorid, TRC
Artikelnummer. 30416592
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30416592 50 mg
30415808 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30416592 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP83882550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2279-76-7
Summenformel C9 H21 Cl Sn
Molekulargewicht (g/mol) 283.43
Synonym Tripropyltin chloride, TPTCl
IUPAC-Name Chlor(tripropyl)stannan
SMILES CCC[Sn](Cl)(CCC)CCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-n-propyltin chloride
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/3C3H7.ClH.Sn/c3*1-3-2;;/h3*1,3H2,2H3;1H;/q;;;;+1/p-1
Formelmasse 284.0354