missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

tri-n-Propyltinchlorid, TRC

Artikelnummer. 30415808
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30415808 1 g
30416592 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30415808 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP8388251G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2279-76-7
Summenformel C9 H21 Cl Sn
Molekulargewicht (g/mol) 283.43
Synonym Tripropyltin chloride, TPTCl
IUPAC-Name Chlor(tripropyl)stannan
SMILES CCC[Sn](Cl)(CCC)CCC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tri-n-propyltin chloride
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/3C3H7.ClH.Sn/c3*1-3-2;;/h3*1,3H2,2H3;1H;/q;;;;+1/p-1
Formelmasse 284.0354
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.