Learn More
Tri-n-Propyltin-Chlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080310
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11394809
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 071122.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 2279-76-7 | C9H21ClSn | 283.427 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2279-76-7
Summenformel C9H21ClSn
Molekulargewicht (g/mol) 283.427
MDL-Nummer MFCD00013610
InChI-Schlüssel FVFLIQMADUVDSP-UHFFFAOYSA-M
Synonym tri-n-propyltin chloride, tripropyltin chloride, stannane, chlorotripropyl, tripropylstannium chloride, tin, tripropyl-, chloride, unii-7iq49g05u7, chloro tripropyl stannane, tri-n-propyl tin chloride, chlorotripropyl stannane, tri-n-propyltinchloride
PubChem CID 16784
IUPAC-Name Chlor(tripropyl)stannan
SMILES CCC[Sn](CCC)(CCC)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-n-propyltin chloride
Schmelzpunkt -23.5°C
Dichte 1.2678 g/mL at 28°C
Siedepunkt 123°C (13 mmHg)
Brechungsindex 1.491
Menge 1 g
UN-Nummer UN2788
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 283.41
Physikalische Form Flüssigkeit