Learn More
Tri-n-octylamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Tri-n-octylamine is used as an extractant for organic acids like trichloroacetic acid, succinic acid, acetic acid and precious metals. It is also used as a solvent and an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals. Further, it is employed in the preparation of quaternary ammonium compounds, agrochemicals, surfactants, lubricant additives, corrosion inhibitors, vulcanization accelerators and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tri-n-Octylamin wird als Extraktionsmittel für organische Säuren wie Trichloressigsäure, Bernsteinsäure, Essigsäure und Edelmetalle verwendet. Es wird auch als Lösungsmittel und Zwischenprodukt bei der Herstellung von Arzneimitteln eingesetzt. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von quartären Ammoniumverbindungen, Agrochemikalien, Tensiden, Schmierstoffadditiven, Korrosionshemmern, Vulkanisationsbeschleunigern und Farbstoffen eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, Kohlendioxid, Säuren, Säurechloriden und Säureanhydriden.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tri-n-octylamine |
| Schmelzpunkt | -39°C |
| Dichte | 0.81 |
| Siedepunkt | 164°C to 168°C (0.7 mmHg) |
| Flammpunkt | 158°C (316°F) |
| Geruch | Amine-like |
| Strukturformel | [CH3(CH2)7]3N |
| Brechungsindex | 1.4485 |
| Menge | 100 mL |
| UN-Nummer | UN3082 |
| Mehr anzeigen |