Learn More
Tri-n-Butylzinnmethoxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11470983
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 g
250 g
1000 g
missing translation for 'unitSize'
100 Gramm
1000 Gramm
250 Gramm
Product Code. 11470983
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A13355.0B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 1067-52-3 | C13H30OSn | 321.092 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1067-52-3
Summenformel C13H30OSn
Molekulargewicht (g/mol) 321.092
MDL-Nummer MFCD00009419
InChI-Schlüssel KJGLZJQPMKQFIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyltin methoxide, stannane, tributylmethoxy, unii-9cff2afn2v, tri-n-butyltin methanolate, 9cff2afn2v, methoxytributyltin, tin, tributylmethoxy, tributyltin methanolate, stannane,tributylmethoxy, stannane, methoxytributyl
PubChem CID 16683411
IUPAC-Name Tributyl(methoxy)stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)OC
Specifications
Chemischer Name oder Material Tri-n-butyltin methoxide
Dichte 1.12
Siedepunkt 124°C to 126°C (4 mmHg)
Flammpunkt 98°C (208°F)
Brechungsindex 1.474
Menge 1000 g
UN-Nummer UN2788
Beilstein 3600960
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 321.09
Reinheit (%) 97%