Learn More
Tri-n-butylzinnhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Tri-n-butyltin hydride is used as a radical reagent in reductive cleavage, radical dehalogenation and intramolecular radical cyclization. It also promotes intramolecular cyclization leading to isoxazolo-benzaulene ring system. Further, it acts as a reducing agent for the conversion of alkyl halides to hydrocarbons. In addition to this, it is used in a veterinary anthelmintic for poultry and an intermediate to make other butyltin compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tri-n-Butyltin-Hydrid wird als radikales Reagenz bei reduktiver Spaltung, radikaler Dehalogenierung und intramolekularer Radikalzyklisierung verwendet. Fördert auch die intramolekulare Zyklisierung, die zum Isoxazolo-Benzaulen-Ringsystem führt. Darüber hinaus wirkt es als Reduktionsmittel für die Umwandlung von Alkylhalogeniden in Kohlenwasserstoffe. Wird darüber hinaus in einem Veterinäranthelminthikum für Geflügel und einem Zwischenprodukt zur Herstellung anderer Butylzin-Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tri-n-butyltin hydride |
| Schmelzpunkt | 0°C to 1°C |
| Dichte | 1.098 |
| Siedepunkt | 68°C to 74°C (0.3 mmHg) |
| Flammpunkt | 40°C (104°F) |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Brechungsindex | 1.473 |
| Menge | 250 g |
| UN-Nummer | UN2929 |
| Beilstein | 3587329 |
| Mehr anzeigen |