Learn More
Tri-n-butylzinnhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440883
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11440883 25 g 25 Gramm
11453900 10 g -
11463900 50 g 50 Gramm
11450883 100 g 100 Gramm
11473900 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11440883 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13298.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 688-73-3 | C12H27Sn | 290.058 g/mol
Tri-n-butyltin hydride is used as a radical reagent in reductive cleavage, radical dehalogenation and intramolecular radical cyclization. It also promotes intramolecular cyclization leading to isoxazolo-benzaulene ring system. Further, it acts as a reducing agent for the conversion of alkyl halides to hydrocarbons. In addition to this, it is used in a veterinary anthelmintic for poultry and an intermediate to make other butyltin compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tri-n-Butyltin-Hydrid wird als radikales Reagenz bei reduktiver Spaltung, radikaler Dehalogenierung und intramolekularer Radikalzyklisierung verwendet. Fördert auch die intramolekulare Zyklisierung, die zum Isoxazolo-Benzaulen-Ringsystem führt. Darüber hinaus wirkt es als Reduktionsmittel für die Umwandlung von Alkylhalogeniden in Kohlenwasserstoffe. Wird darüber hinaus in einem Veterinäranthelminthikum für Geflügel und einem Zwischenprodukt zur Herstellung anderer Butylzin-Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 688-73-3
Summenformel C12H27Sn
Molekulargewicht (g/mol) 290.06
MDL-Nummer MFCD00009416
InChI-Schlüssel PIILXFBHQILWPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributylstannanyl, tributlytin, tributylstannic hydride, tributyl tin, tri-n-butylstannane hydride, unii-4xdx163p3d, tin, tri-n-butyl-, hydride, tri-n-butylstannyl radical, stannane, tri-n-butyl-, hydride, tributyl-tin
PubChem CID 3032732
IUPAC-Name Tributylzinn
SMILES CCCC[Sn](CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-n-butyltin hydride
Schmelzpunkt 0°C to 1°C
Dichte 1.098
Siedepunkt 68°C to 74°C (0.3 mmHg)
Flammpunkt 40°C (104°F)
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.473
Menge 25 g
UN-Nummer UN2929
Beilstein 3587329
Empfindlichkeit Air sensitive; May form a precipitate
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 291.07
Reinheit (%) 97%