Learn More
Tri-n-Butylphenyltin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7052745
23.82 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
960-16-7
C18H32Sn
367.164
MFCD00134394
SYUVAXDZVWPKSI-UHFFFAOYSA-N
tributyl phenyl stannane, tributylphenyltin, phenyltributylstannane, stannane, tributylphenyl, phenyltributyltin, phenyltri-n-butyltin, phenyltributlytin, tributylphenyl tin, phenyl tnbutyl tin, phenyl tributyl tin
607632
Tributyl(phenyl)stannan
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
960-16-7
C18H32Sn
367.164
MFCD00134394
SYUVAXDZVWPKSI-UHFFFAOYSA-N
tributyl phenyl stannane, tributylphenyltin, phenyltributylstannane, stannane, tributylphenyl, phenyltributyltin, phenyltri-n-butyltin, phenyltributlytin, tributylphenyl tin, phenyl tnbutyl tin, phenyl tributyl tin
607632
Tributyl(phenyl)stannan
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC=C1
It is applied in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird in der chemischen Forschung eingesetzt.
Löslichkeit
Sparsam löslich (9.9E-5 g/L) (25 °C)
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Starke Oxidationsmittel vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tri-n-butylphenyltin
Farbe Farblos
Dichte 1.125 g/mL
Siedepunkt 125°C to 128°C (0.14 mmHg)
Flammpunkt 113°C (235°F)
Strukturformel C6H5Sn[(CH2)3CH3]3
Brechungsindex 1.516
Menge 1 g
UN-Nummer UN2788
Beilstein 3610571
Löslichkeitsinformationen Sparingly Soluble (9.9E-5 g/L) (25°C)
Formelmasse 367.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig