Learn More
Tri-n-Butylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452657
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Packungsgröße:
10000 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11452657 500 mL 500 Milliliter
11462657 2500 mL 2500 Milliliter
11472657 10,000 mL 10000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11452657 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14868.AP
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 102-82-9 | C12H27N | 185.355 g/mol
Tri-n-butylamine is an important intermediate in the production of phase transfer catalysts like tributylmethylammonium chloride and tributylbenzylammonium chloride. It is also used in pharmaceuticals, agrochemicals, surfactants, lubricant additives, vulcanization accelerators and dyes. It acts as a catalyst and as a solvent in organic syntheses and polymerization reactions. It serves as a strong base anion exchanger, acid acceptor, inhibitor in hydraulic fluids and an emulsifying agent. Further, it is used to prepare photographic chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tri-n-Butylamin ist ein wichtiges Zwischenprodukt bei der Herstellung von Phasentransferkatalysatoren wie Tributylmethylammoniumchlorid und Tributylbenzylammoniumchlorid. Es wird auch in Pharmazeutika, Agrochemikalien, Tensiden, Schmierstoffadditiven, Vulkanisierungsbeschleunigern und Farbstoffen eingesetzt. Es wirkt als Katalysator und als Lösungsmittel in organischen Synthesen und Polymerisationsreaktionen. Es dient als stark basischer Anionenaustauscher, Säureakzeptor, Inhibitor in Hydraulikflüssigkeiten und Emulgator. Darüber hinaus wird es zur Herstellung von Fotochemikalien verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Aceton, Ethanol, Ethylether und den meisten organischen Lösungsmitteln. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-82-9
Summenformel C12H27N
Molekulargewicht (g/mol) 185.355
MDL-Nummer MFCD00009431
InChI-Schlüssel IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributylamine, tri-n-butylamine, 1-butanamine, n,n-dibutyl, n,n-dibutyl-1-butanamine, tributilamina, tris-n-butylamine, amine, tributyl, tris n-butylamine, tributilamina romanian, unii-c3tzb2w0r7
PubChem CID 7622
ChEBI CHEBI:38905
IUPAC-Name N,N-Dibutylbutan-1-amin
SMILES CCCCN(CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-n-butylamine
Schmelzpunkt <-70°C
Dichte 0.778
pH 10.6
Siedepunkt 216°C
Flammpunkt 71°C (159°F)
Geruch Amine-like
Strukturformel [CH3(CH2)3]3N
Brechungsindex 1.429
Menge 500 mL
UN-Nummer UN2542
Beilstein 1698872
Merck Index 14,9618
Löslichkeitsinformationen Miscible with acetone,ethanol,ethyl ether and most organic solvents. Immiscible with water.
Formelmasse 185.36
Reinheit (%) 98%