Learn More
Tri-n-butyl(vinyl)zinn, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329066
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11329066 1 g -
11339066 5 g 5 Gramm
15499129 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11329066 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20215.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7486-35-3 | C14H30Sn | 317.104 g/mol
Tributyl(vinyl)tin is used as a reagent in the palladium catalyzed synthesis of allyl and benzyl ethers. It is also a vinyl nucleophile for bromoacetylene and bromoaromatics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tributyl(vinyl)zinn wird als Reagenz bei der durch Palladium katalysierten Synthese von Allyl- und Benzylethern verwendet. Es dient auch als Vinylnukleophil für Bromacetylen und Bromaromaten.
Löslichkeit
In Wasser nicht oder nur schwer mischbar.
Hinweise
Von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7486-35-3
Summenformel C14H30Sn
MDL-Nummer MFCD00009421
InChI-Schlüssel QIWRFOJWQSSRJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyl vinyl tin, vinyltributyltin, vinyltributylstannane, tributyl vinyl stannane, tributyl ethenyl stannane, stannane, tributylethenyl, vinyltributyl tin, stannane, tributylvinyl, tributylstannylethylene, vinyltri-n-butyltin
PubChem CID 81998
IUPAC-Name Tributyl(ethenyl)stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-n-butyl(vinyl)tin
Dichte 1.085
Siedepunkt 104°C to 106°C (3.5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.478
Menge 1 g
UN-Nummer UN2788
Beilstein 3537662
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Molekulargewicht (g/mol) 317.104
Formelmasse 317.11
Reinheit (%) 96%