Learn More
Tri-n-Butylphosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433097
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
5000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
5000 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11433097 5000 mL 5000 Milliliter
11423097 250 mL -
11413097 1000 mL 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433097 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16084.0J
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Tri-n-butyl phosphate is used as a solvent for rare earth metals exaction and purification, and as a flame retardant component of aircraft hydraulic fluid. It is involved in the formation of stable hydrophobic complexes with some metals. It is also employed as a defoamer additive in cement casings for oil wells, as an anti-air entrainment additive for coatings and floor finishes and as a solvent in nuclear fuel processing. Further, it is used as a solvent in inks, synthetic resins, gums and adhesives. In addition, it is used as a plasticizer for cellulose esters like nitrocellulose and cellulose acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tri-n-butylphosphat wird als Lösungsmittel für Gewinnung und Aufreinigung von Seltenerdmetallen und als flammenhemmendes Additiv für Hydrauliköle in Flugzeugen verwendet. An der Bildung stabiler hydrophober Komplexe mit einigen Metallen beteiligt. Wird zudem als Entschäumer-Zusatzstoff in Zementwandungen von Ölbohrlöchern, als Addtiv gegen Luftblasenbildung in Beschichtungs- und Fußbodenpflegemitteln sowie als Lösungsmittel in der Kernbrennstoffverarbeitung eingesetzt. Darüber hinaus Verwendung als Lösungsmittel in Tinten, synthetischen Harzen, Gummis und Klebstoffen. Weitere Anwendung als Weichmacher für Celluloseester wie Nitrocellulose und Celluloseacetat.
Löslichkeit
Mischbar mit Diethylether, Benzol, Kohlenstoffdisulfid und Ethanol. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht verträglich mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und Alkali.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 126-73-8
Summenformel C12H27O4P
Molekulargewicht (g/mol) 266.32
MDL-Nummer MFCD00009436
InChI-Schlüssel STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri-n-butyl phosphate, tributylphosphate, butyl phosphate, phosphoric acid tributyl ester, tributylphosphat, celluphos 4, disflamoll tb, tributilfosfato, tributylfosfaat, tributyle phosphate de
PubChem CID 31357
ChEBI CHEBI:35019
IUPAC-Name Tributylphosphat
SMILES CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-n-butyl phosphate
Schmelzpunkt -80°C
Dichte 0.977
Siedepunkt 155°C to 156°C (10 mmHg)
Flammpunkt 152°C (305°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.424
Menge 5000 mL
Beilstein 1710584
Merck Index 14,9618
Löslichkeitsinformationen Miscible with diethyl ether,benzene,carbon disulfide and ethanol. Slightly miscible with water.
Formelmasse 266.32
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tri-n-butyl phosphate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tributyl phosphate