Learn More
Tri-n-Butylcitrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403993
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11403993 250 g 250 Gramm
11493983 50 g 50 Gramm
11483983 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11403993 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10266.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 77-94-1 | C18H32O7 | 360.45 g/mol
Tri-n-butyl citrate is used in polishes, inks, nitrocellulose lacquers, as an anti-foam agent and as a plasticizer. It is also used as paint additives, coating additives and processing aids. In addition to this, it is added to the zein film to enhance its mechanical properties for industrial processing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tri-n-Butylcitrat wird in Polituren, Farben, Nitrocelluloselacken, als Anti-Schaum-Mittel und als Weichmacher verwendet. Wird zudem als Zusatzstoff in Farben und Beschichtungssmaterialien und als Verarbeitungshilfsstoff verwendet. Darüber hinaus Verwendung als Zusatzstoff in Zein-Beschichtungen zur Verbesserung der mechanischen Eigenschaften für die industrielle Verarbeitung.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-94-1
Summenformel C18H32O7
Molekulargewicht (g/mol) 360.45
MDL-Nummer MFCD00027217
InChI-Schlüssel ZFOZVQLOBQUTQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyl citrate, butyl citrate, tri-n-butyl citrate, n-butyl citrate, citroflex 4, citric acid, tributyl ester, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, tributyl ester, butyl citrate van, unii-827d5b1b6s, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid, tributyl ester
PubChem CID 6507
IUPAC-Name Tributyl-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat
SMILES CCCCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCCCC)C(=O)OCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-n-butyl citrate
Schmelzpunkt -20°C
Dichte 1.04
Siedepunkt 325°C
Flammpunkt 157°C (315°F)
Geruch Schwach
Brechungsindex 1.444
Menge 250 g
Beilstein 1806072
Merck Index 14,1564
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 360.45
Reinheit (%) 99%