Learn More
Tri-n-Butylborat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469576
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11469576 2500 mL 2500 Milliliter
11449576 100 mL 100 Milliliter
11459576 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469576 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19322.0F
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 688-74-4 | C12H27BO3 | 230.155 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 688-74-4
Summenformel C12H27BO3
Molekulargewicht (g/mol) 230.155
MDL-Nummer MFCD00009434
InChI-Schlüssel LGQXXHMEBUOXRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl borate, tri-n-butyl borate, tributoxyborane, butyl borate, tributoxyboron, boron tributoxide, borester 2, tri-n-butoxyborane, tris butoxy borane, borane, tributoxy
PubChem CID 12712
IUPAC-Name Tributylborat
SMILES B(OCCCC)(OCCCC)OCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-n-butyl borate
Schmelzpunkt <-70°C
Dichte 0.853
Siedepunkt 230°C to 235°C
Flammpunkt 93 °C (199 °F)
Brechungsindex 1.4095
Menge 2500 mL
Beilstein 1703865
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 230.16
Reinheit (%) 98%